3-Amino-2-chlor-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31822G1
AS31822G5
ACTIAS31822G1EA
0
CHF
ACTIAS31822G1
ACTIAS31822G5
3-Amino-2-chlor-5-methylpyridin
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ |
MDL Number:
MFCD03427656 CAS-Nummer: 34552-13-1 |