6-Amino-5-chlornicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Amino-3-chloro-5-cyanopyridine
AS30386G1
AS30386G5
ACTIAS30386G1EA
0
CHF
ACTIAS30386G1
ACTIAS30386G5
6-Amino-5-chlornicotinonitril
6-Amino-5-chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₄ClN₃ MW: 153,5691 g/mol |
MDL Number:
MFCD03617768 CAS-Nummer: 156361-02-3 |