5-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Fluoro-3-formylbenzonitrile
AS33489G1
AS33489G10
AS33489G5
ACTIAS33489G1EA
0
CHF
ACTIAS33489G1
ACTIAS33489G10
ACTIAS33489G5
5-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
5-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
Formel:
C₈H₄FNO MW: 149,1219 g/mol |
MDL Number:
MFCD04974126 CAS-Nummer: 146137-79-3 |