Citronensäure, wasserfrei ≥99,8%, Pulver, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
84841.290EA 80.8 CHF
84841.290
Citronensäure, wasserfrei ≥99,8%, Pulver, AnalaR NORMAPUR®
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Merck Index: 13,02350
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.8 %
Ignition residue (SO4) Passes test USP
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
C2O4 (as C2H2O4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ba (Barium) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm