Schutzhelme, Concept HeightMaster
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S08EYFM S08EBFMR S08EWFM S08EKFM S08BFMR S08KFM S08RFMR S08WFM S08WFMR S08YFM S08YFMR
CENUS08EYFMEA 0 CHF
CENUS08EYFM CENUS08EBFMR CENUS08EWFM CENUS08EKFM CENUS08BFMR CENUS08KFM CENUS08RFMR CENUS08WFM CENUS08WFMR CENUS08YFM CENUS08YFMR
Schutzhelme, Concept HeightMaster
Schutzhelme Schutzhelme
Leichter, komfortabler und moderner Schutzhelm aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Der Concept HeightMaster wurde für Arbeiten in der Höhe entwickelt. Das Tragesystem sowie das Helmdesign und die Helmstruktur verringern das Risiko, dass der Helm bei einem Aufprall oder Sturz abrutscht.
  • Mit erweitertem Nackenbereich
  • Sechspunkt-Innenhalterung aus Terylen
  • Hochsaugfähiges Hydroflock-Schweißband
  • Mit erhöhter Seitensteifigkeit (zusätzlicher seitlicher Deformitätstest)
  • Belüftung durch breite Belüftungsschlitze
  • Mit oder ohne Ratsche, mit vollem Schirm
Größe 510 bis 630 mm
Gewicht: 325 g
Zertifizierungen: EN 397, EN 12492, EN 50365
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Order Now