Schreibtische
Lieferant: Hammerbach
HAMBVHA60/6/AEA 0 CHF
HAMBVHA60/6/A HAMBVHS21/5/S HAMBVHS12/3/S HAMBVHS21/3/S HAMBVHS12/5/S HAMBVHS18/6/S HAMBVHE90/W HAMBVHS82/W/S HAMBVHS16/W/S HAMBVHK12/5 HAMBVHS19/6/S HAMBVHS08/W/S HAMBVHS21/W/S HAMBVHT12/5/S HAMBVHT12/3/S HAMBVHS18/W/S HAMBVHA80/6/A HAMBVHS16/6/S HAMBVHS82/6/S HAMBVHE90/5 HAMBVHE90/6 HAMBVHE90/3 HAMBVHR08/S HAMBVHS19/W/S HAMBVHS08/5/S HAMBVHR90/S HAMBVHS21/6/S HAMBVHA60/3/A HAMBVHS12/6/S HAMBVHA60/5/A HAMBVHS18/5/S HAMBVHA80/W/A HAMBVHS18/3/S HAMBVHR16/S HAMBVHE91/W HAMBVHR18/S HAMBVHS19/3/S HAMBVHS12/W/S HAMBVHR12/S HAMBVHS19/5/S HAMBVHT12/6/S HAMBVHA60/W/A HAMBVHA80/5/A HAMBVHA80/3/A HAMBVHS16/3/S HAMBVHE91/6 HAMBVHS16/5/S HAMBVHE91/5 HAMBVHE91/3 HAMBVHS82/5/S HAMBVHT12/W/S HAMBVHS08/6/S HAMBVHS82/3/S
Schreibtische
Möbel Tische und Werkbänke
Schreibtisch-Serie mit einer Vielzahl von Variations- und Kombinationsmöglichkeiten.
Tischplatte: 25 mm starke, melaminharzbeschichtete, kratzfeste Platte nach DIN 68765, mit 2 mm Kunststoffkante, gerundet.
Frame: Stove-enamelled, silver effect (RAL 9006), all around steel edging 20×40 mm; when linking 'straight' desks, the table foot can be placed at the back. Tubular table feet, 60 mm diameter.
Elektrifizierung: Horizontal mit Kabelkanal CKHO, Vertikal mit Kabelspirale CKVE (beides optional bestellbar).
Höhenjustierung: Über Sockelfuß 68 - 76 cm. Mit zusätzlicher Sonderhöhenverstellung HHOE (optional bestellbar) sogar auf 88 cm verstellbar.
Lieferumfang: Einfacher Aufbau durch verständliche Montageanleitung, auch für Laien problemlos und schnell durchzuführen.