Standfüße, massiv, AC 20-Serie
Lieferant: HAMMERBACHER
VAC20/3/3/BM VAC20/3/3/CE VAC20/3/3/KR VAC20/3/3/NU VAC20/3/3/RE VAC20/3/3/SG VAC20/3/3/WE VAC20/5/5/BM VAC20/5/5/CE VAC20/5/5/KR VAC20/5/5/NU VAC20/5/5/RE VAC20/5/5/SG VAC20/5/5/WE VAC20/6/6/BM VAC20/6/6/CE VAC20/6/6/KR VAC20/6/6/NU VAC20/6/6/RE VAC20/6/6/SG VAC20/6/6/WE VAC20/W/W/BM VAC20/W/W/CE VAC20/W/W/KR VAC20/W/W/NU VAC20/W/W/RE VAC20/W/W/SG VAC20/W/W/WE VAC20/Z/W/BM
HAMBVAC20/3/3/BMEA 0 CHF
HAMBVAC20/3/3/BM HAMBVAC20/3/3/CE HAMBVAC20/3/3/KR HAMBVAC20/3/3/NU HAMBVAC20/3/3/RE HAMBVAC20/3/3/SG HAMBVAC20/3/3/WE HAMBVAC20/5/5/BM HAMBVAC20/5/5/CE HAMBVAC20/5/5/KR HAMBVAC20/5/5/NU HAMBVAC20/5/5/RE HAMBVAC20/5/5/SG HAMBVAC20/5/5/WE HAMBVAC20/6/6/BM HAMBVAC20/6/6/CE HAMBVAC20/6/6/KR HAMBVAC20/6/6/NU HAMBVAC20/6/6/RE HAMBVAC20/6/6/SG HAMBVAC20/6/6/WE HAMBVAC20/W/W/BM HAMBVAC20/W/W/CE HAMBVAC20/W/W/KR HAMBVAC20/W/W/NU HAMBVAC20/W/W/RE HAMBVAC20/W/W/SG HAMBVAC20/W/W/WE HAMBVAC20/Z/W/BM
Standfüße, massiv, AC 20-Serie
Möbel Tische und Werkbänke
Rollcontainer mit einer ORGA-Schublade, einem Hängeregister-Vollauszug und einem Utensilienauszug.
  • Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugsperre
  • Schrägablage ACSA und Trennstege ATCR optional als Zubehör erhältlich
  • Diverse Farben und Griffvarianten wählbar
Material: Melaminharzbeschichtete Platte nach DIN 68765, Emissionsklasse E 1.
Stiftablage: oben Utensilienauszug, auf Kunststoffführung gleitend.
Schublade: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), 80 % Auszug, Tragkraft: 25 kg.
Hängeauszug: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), Vollauszug, mit einem herausnehmbaren Hängekorb zur Aufnahme von Hängemappen (parallel und quer einsetzbar); Tragkraft: 25 kg.
Lieferumfang: Der Container komplett montiert geliefert, lediglich Griffe und Rollen müssen angeschraubt werden.