PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Lieferant: Quantabio
95147-01K 95147-05K 95147-250 95148-01K 95148-05K 95148-250 95149-01K 95149-05K 95149-250
733-2322EA 3430 CHF
733-2322 733-2323 733-2324 733-2325 733-2326 733-2327 733-2328 733-2329 733-2330
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® ist ein 5-fach konzentrierter gebrauchsfertiger Reaktionscocktail für quantitative Echtzeit-PCR (qPCR). Er widersteht vielen bekannten Inhibitoren von PCR, die sich häufig in Rohproben aus dem Umweltbereich, in Pflanzen- oder in Tiergeweben finden. Er enthält alle Komponenten außer Primer, Sonden und Schablonen. Der 5-fach konzentrierte ToughMix® ermöglicht das Hinzufügen größerer Mengen von Templates und eine verbesserte Erkennungsempfindlichkeit bei Proben mit geringer Konzentration. PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® wurde für maximale PCR-Effizienz, Empfindlichkeit und Spezifität in reduzierten Reaktionsvolumina mit schnellen Zykluszeiten oder bei konventionellen PCR-Cycling-Protokollen optimiert.
  • Intensiv getestet – widersteht häufig vorkommenden Inhibitoren, einschließlich Polysachariden, Häme/Hämoglobin, Huminsäure, Melanin
  • Flexibel – geeignet für schnelle oder Standard-qPCR-Cycling-Bedingungen
  • Weiter Dynamikbereich – immer zuverlässige Daten aus Ihren wertvollen Proben