Kombischränke mit 4 oder 6 Schubladen und 3 oder 4 offenen Fächern
Lieferant: Hammerbach
HAMBV264S6/W/Z/SGEA 0 CHF
HAMBV264S6/W/Z/SG HAMBV264S6/6/6/WE HAMBV264S4/W/Z/WE HAMBV264S4/3/S/SG HAMBV264S6/W/N/NU HAMBV264S4/W/Z/SG HAMBV264S6/3/S/SG HAMBV264S4/6/6/WE HAMBV264S6/3/S/CE HAMBV264S6/3/3/RE HAMBV264S6/W/N/WE HAMBV264S4/6/6/SG HAMBV264S6/6/6/SG HAMBV264S4/W/N/RE HAMBV264S6/W/N/SG HAMBV264S4/3/3/RE HAMBV264S4/3/S/NU HAMBV264S6/W/Z/CE HAMBV264S4/W/Z/CE HAMBV264S6/3/S/NU HAMBV264S6/6/6/KR HAMBV264S4/W/Z/KR HAMBV264S4/6/6/CE HAMBV264S4/6/6/KR HAMBV264S6/W/Z/KR HAMBV264S6/6/6/CE HAMBV264S4/3/S/WE HAMBV264S6/3/S/WE HAMBV264S6/W/N/CE HAMBV264S6/W/N/KR HAMBV264S4/3/3/NU HAMBV264S6/3/3/NU HAMBV264S4/6/6/RE HAMBV264S4/5/5/KR HAMBV264S6/6/6/RE HAMBV264S6/3/3/WE HAMBV264S4/3/3/WE HAMBV264S4/3/S/CE HAMBV264S4/3/3/SG HAMBV264S6/6/S/KR HAMBV264S4/6/S/KR HAMBV264S4/3/S/KR HAMBV264S6/3/3/SG HAMBV264S6/3/S/KR HAMBV264S6/6/6/NU HAMBV264S6/3/3/CE HAMBV264S4/6/6/NU HAMBV264S6/W/W/RE HAMBV264S4/5/5/SG HAMBV264S4/3/3/CE HAMBV264S4/5/5/WE HAMBV264S4/3/3/KR HAMBV264S6/3/3/KR HAMBV264S6/6/S/CE HAMBV264S6/5/5/CE HAMBV264S4/W/W/RE HAMBV264S4/5/5/NU HAMBV264S4/6/S/CE HAMBV264S6/5/5/KR HAMBV264S4/5/5/CE HAMBV264S4/6/S/NU HAMBV264S6/6/S/NU HAMBV264S6/6/S/WE HAMBV264S6/5/5/WE HAMBV264S4/6/S/WE HAMBV264S4/W/N/KR HAMBV264S4/W/N/CE HAMBV264S6/5/5/SG HAMBV264S4/W/W/NU HAMBV264S6/W/W/NU HAMBV264S4/6/S/SG HAMBV264S6/6/S/SG HAMBV264S4/3/S/RE HAMBV264S4/5/5/RE HAMBV264S6/W/Z/RE HAMBV264S4/W/Z/RE HAMBV264S4/W/W/WE HAMBV264S6/W/W/WE HAMBV264S4/W/W/SG HAMBV264S6/W/W/SG HAMBV264S4/W/N/SG HAMBV264S6/5/5/NU HAMBV264S6/W/N/RE HAMBV264S4/W/N/WE HAMBV264S6/W/W/CE HAMBV264S4/W/Z/NU HAMBV264S6/W/Z/WE HAMBV264S4/W/W/CE HAMBV264S6/5/5/RE HAMBV264S6/3/S/RE HAMBV264S6/W/Z/NU HAMBV264S6/6/S/RE HAMBV264S4/6/S/RE HAMBV264S6/W/W/KR HAMBV264S4/W/W/KR
Kombischränke mit 4 oder 6 Schubladen und 3 oder 4 offenen Fächern
Möbel Lagerschränke
Korpusbauweise, d. h. jeder Schrank kann für sich alleine stehen. Korpus verleimt.
Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkantes des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt. Seiten und Fronten 19 mm dick, Böden, Platten und Fächer 22 mm dick, Rückwand 8 mm dick.
Platten/Böden: 22 mm dick, mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite. Im Raster von 32 mm höhenverstellbar mit eingelassenen Fachbodenträgern. Seiten und Fronten 19 mm stark.
Schübe: Schubzarge aus folienummantelten Platten, lichte Innenmaße 327 x 356 x 130mm (BxHxT). Hochwertige Hettich Kugelführungen, Teilauszug.
Höhenjustierung: Mit 4 Kunststoffgleitern, 20 mm hoch, 80 mm Ø, von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm).
Stahlsockel (optional): 7 cm hoch, Schrank wird durch den Stahlsockel 5,1 cm höher als durch Stellfüße.
Nicht abschließbar.
Lieferumfang: Die Schränke werden komplett montiert geliefert.