Regale mit Fachböden, schmale Ausführung
Lieferant: Hammerbach
HAMBV224RE/5EA 0 CHF
HAMBV224RE/5 HAMBV224RE/W HAMBV224RE/6 HAMBV224RE/3 HAMBV264RE/3 HAMBV234RE/3 HAMBV264RE/5 HAMBV264RE/6 HAMBV264RE/W HAMBV234RE/W HAMBV234RE/5 HAMBV234RE/6
Regale mit Fachböden, schmale Ausführung
Möbel Regale
Individuell verwendbar, große Farbvielfalt. Korpusbauweise, d. h. jedes Regal kann für sich alleine stehen.
Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkantes des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt. Seiten und Fronten 19 mm dick, Böden, Platten und Fächer 22 mm dick, Rückwand 8 mm dick.
Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkantes des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt. Seiten und Fronten 19 mm dick, Böden, Platten und Fächer 22 mm dick, Rückwand 8 mm dick.
Stahlsockel (optional): 7 cm hoch, Regal wird durch den Stahlsockel 5,1 cm höher als durch Stellfüße.
Stahlsockel (optional): 7 cm hoch, Regal wird durch den Stahlsockel 5,1 cm höher als durch Stellfüße.