Paraffinschränke mit natürliche Umluft, universal, UNpa Serie
Lieferant: MEMMERT
UN75PA UN110PA UN160PA UN30PA UN55PA
MEMMUN75PAEA 4290 CHF
MEMMUN75PA MEMMUN110PA MEMMUN160PA MEMMUN30PA MEMMUN55PA
Paraffinschränke mit natürliche Umluft, universal, UNpa Serie
Öfen Standard-Trockenschränke
UNpa-Paraffinschränke ermöglichen eine präzise und homogene Temperaturregelung des Paraffineinbettungsmittels ohne Qualitätsverlust. UNpa-Paraffinschränke sind speziell für die zuverlässige Probenvorbereitung im Labor konzipiert und verfügen über ein intuitives und einfach zu bedienendes Bedienmenü sowie einen hochwertigen, korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Arbeitsraum und Gehäuse aus Edelstahl.
  • Hohe thermische Sicherheit durch mehrfachen Übertemperaturschutz
  • Intuitiv bedienbare Öfen mit 2 TFT-Displays. ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmzeit, Zeitzonen und Sommer-/Winterzeit
  • Zwei PT100-Sensoren mit 4-drahtiger Leitung für wechselseitige Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen
  • Aufgezeichnete Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10000 Werte entsprechen ca. 1 Woche)
  • Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen des Protokolls sowie zum Hochladen und Ausführen von Programmen und zur Online-Protokollierung
  • Mehrfacher Übertemperaturschutz mit akustischem und optischem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung TWW/TWB am Display einstellbar (unabhängig einstellbarer Temperaturwählwächter Klasse 3.1, der die Proben und den Ofen schützt)
Flüssiges Paraffin ist dank seiner hohen Kapillarität ein ideales Einbettungsmittel. Diese Eigenschaft kann jedoch zu öligen Rückständen in winzigen Hohlräumen führen. Aus diesem Grund ist der Innenraum von UNpa-Paraffinschränken nahezu gasdicht, da er weder Zu- noch Abluft hat. Es besteht keine Gefahr der Entzündung von Rückständen oder der Beschädigung mechanischer und elektronischer Komponenten.
Durch den nahezu gasdichten Innenraum findet kein Luftaustausch mit der Außenluft statt. Dabei kommen die Vorteile der gleichmäßigen Temperaturverteilung durch die großflächige Rundum-Heizung der Öfen zum Tragen. Ohne Zwangskonvektion sorgt das perfekte Zusammenspiel von Steuerung und Heizkörper für eine beispiellose Temperaturhomogenität und -stabilität.
Zertifizierungen: Nach DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
Bestellinformation: Wird ohne Einlegeböden geliefert, bestellen Sie die benötigten Einlegeböden, Edelstahlgitter oder Einschübe separat. Eine Reihe von Zubehör und werkseitig montierte Optionen wie gasdichte Durchführungen und Innentür sind auf Anfrage erhältlich. Für zusätzliche Details kontaktieren Sie bitte Ihr Avantor Vertriebszentrum vor der Bestellung, da diese nicht im Nachhinein angepasst werden können.