Sicherheitscontainer
Lieferant: DELTALAB
240007 242000
DELT240007EA 270 CHF
DELT240007 DELT242000
Sicherheitscontainer
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Sicherheitsbehälter aus PP oder PE.
  • Geeignet für feste Abfälle der Typen II und III, ermöglicht Verbrennung
  • Behälterkörper besteht aus Gefahrenhinweisschild
Es besteht aus zwei Deckeln, einer vollständigen Öffnung, die den gesamten Durchmesser der Behälteröffnung ausnutzt und die Entsorgung größerer Abfallmengen ermöglicht. Eine Teilöffnung, die vorübergehend oder endgültig geschlossen werden kann. Es enthält zwei Vorrichtungen, um die Entnahme und Trennung von zahnärztlichen und analytischen Nadeln zu erleichtern.
Zertifizierungen: Entspricht den europäischen Normen ONU ADR, ISO 6706, BS 5404.