Horizontale Laminar Flow Werkbänke, Heraguard™ ECO
Lieferant: Thermo Scientific
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 9380 CHF
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Horizontale Laminar Flow Werkbänke, Heraguard™ ECO
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Laminar-Flow-Arbeitsplätze
Die Heraguard™ ECO Werkbänke sind ideal für alle Anwendungen im Labor, bei denen der Produktschutz im Vordergrund steht. Dank ihrer Gleichstrommotoren verbrauchen sie weniger Energie und geben damit auch weniger Wärme in die Laborumgebung ab.
  • Easy to use, intuitive control panel
  • All-round vision: The side windows increase the light inside the work area and support a comfortable work environment
  • Easy pre-filter and HEPA filter exchange
  • Transparent hinged windscreen protects the user
  • Side panels made from single pane safety glass, with an access port for tubing or for installing a media tap
  • Sample protection
  • Clean air conditions that can be validated
  • Material: Melamine, tempered safety glass
Die Werkbänke bieten zuverlässigen Produktschutz, validierbare Reinstluftbedingungen sowie hohe Anwenderfreundlichkeit und sind in 4 Breiten: 900, 1200, 1500 and 1800 mm und in 2 unterschiedlichen Arbeitshöhen (650 oder 950 mm) erhältlich. Die Seitenscheiben bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas und die Arbeitsfläche aus weißem Melamin.
Hinweis: Die Höhe ist ohne Untergestell angegeben.
The horizontal laminar flow technology is used in a variety of applications where sample protection is required: hospitals, pharmaceutical applications, cleanrooms, and industrial applications.
Zertifizierungen: Agency: GOST; CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC; Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006.
Lieferumfang: Supplied with melamine bench top, lighting, one access port in each side panel and operating hours counter. Available with optional stainless steel work surface, UV lamp, side panels with access ports or combi panels with access ports, please ask your local Avantor sales representative for details. Delivery, installing and commissioning prices available on request, please contact your local Avantor sales office for details.