Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-bromomethylbenzoate
AS32325G1
AS32325G5
ACTIAS32325G1EA
0
CHF
ACTIAS32325G1
ACTIAS32325G5
Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,0706 g/mol |
MDL Number:
MFCD03425900 CAS-Nummer: 2417-73-4 |