Methyl-2-(brommethyl)-4-methoxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-(bromomethyl)-4-methoxybenzoate
AS31178G1
AS31178G5
ACTIAS31178G1EA
0
CHF
ACTIAS31178G1
ACTIAS31178G5
Methyl-2-(brommethyl)-4-methoxybenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-4-methoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₃ MW: 259.1000 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114316 CAS-Nummer: 15365-25-0 |