Methyl-2-(brommethyl)-3-chlorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
AS34368G1
AS34368G5
ACTIAS34368G1EA
0
CHF
ACTIAS34368G1
ACTIAS34368G5
Methyl-2-(brommethyl)-3-chlorbenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-3-chlorbenzoat
Formel:
C₉H₈BrClO₂ MW: 263.5156 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114322 CAS-Nummer: 188187-03-3 |