Kaliumhydroxid 0.5 M (0.5 N) in Ethanol volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
35115-1LEA 127.11 CHF
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
Kaliumhydroxid 0.5 M (0.5 N) in Ethanol volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 360
Dichte: 0.84 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective