Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) 0,01% in wässriger Lösung
Lieferant: CLIN-TECH
CTEH62054/2EA 0 CHF
CTEH62054/2
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) 0,01% in wässriger Lösung
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369,96 g/mol
MDL Number: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6