EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 0.1428 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Synonyms: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
HACH1496001EA 63.4 CHF
HACH1496001
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 0.1428 mol/l in wässriger Lösung
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg