Isochinolin-8-amin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1282G1
AS1282G5
ACTIAS1282G1EA
0
CHF
ACTIAS1282G1
ACTIAS1282G5
Isochinolin-8-amin
Isochinolin-8-amin
Formel:
C₉H₈N₂ |
MDL Number:
MFCD00179553 CAS-Nummer: 23687-27-6 |