Isochinolin-6-amin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1280G1
AS1280G5
ACTIAS1280G1EA
0
CHF
ACTIAS1280G1
ACTIAS1280G5
Isochinolin-6-amin
Isochinolin-6-amin
Formel:
C₉H₈N₂ |
MDL Number:
MFCD04114862 CAS-Nummer: 23687-26-5 |