ortho-Phosphorsäure 0.667 mol/l (2 N)
Lieferant: PROLABO CMP
Synonyms: OrthophosphorsäurePhosphorsäure
PRLS89269.360EA 0 CHF
PRLS89269.360
ortho-Phosphorsäure 0.667 mol/l (2 N)
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III