Silbernitrat 0.025 mol/l (0.025 N)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Höllenstein
88017.320EA 240 CHF
88017.320
Silbernitrat 0.025 mol/l (0.025 N)
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg