Natriumhydroxid 0.2 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
5665.9020EA 373 CHF
5665.9020 5665.1000
Natriumhydroxid 0.2 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Standardistion at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formel: NaOH
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II