7-Isochinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
AS1284G1
AS1284G5
ACTIAS1284G1EA
0
CHF
ACTIAS1284G1
ACTIAS1284G5
7-Isochinolinol
7-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00456131 CAS-Nummer: 7651-83-4 |