6-Isochinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-6-ol
AS1283G1
AS1283G5
ACTIAS1283G1EA
0
CHF
ACTIAS1283G1
ACTIAS1283G5
6-Isochinolinol
6-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114860 CAS-Nummer: 7651-82-3 EINECS: 231-612-8 |