5-Isochinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Hydroxyisoquinoline
AS30967G1
AS30967G5
ACTIAS30967G1EA
0
CHF
ACTIAS30967G1
ACTIAS30967G5
5-Isochinolinol
5-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO MW: 145.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006906 CAS-Nummer: 2439-04-5 EINECS: 219-456-9 |