3-Isochinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Hydroxyisoquinoline
AS21956G1 AS21956G25 AS21956G5
ACTIAS21956G1EA 19 CHF
ACTIAS21956G1 ACTIAS21956G25 ACTIAS21956G5
3-Isochinolinol
3-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL Number: MFCD00075524
CAS-Nummer: 7651-81-2