Schwefelsäure 9.6 mol/l (19.2 N)
Lieferant: Hach
Gefahr
203832 203849
HACH203832EA 53.3 CHF
HACH203832 HACH203849
Schwefelsäure 9.6 mol/l (19.2 N)
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II