3-Chlorisonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
AS22746G25 AS22746G5
ACTIAS22746G25EA 95 CHF
ACTIAS22746G25 ACTIAS22746G5
3-Chlorisonicotinsäure
3-Chlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
MDL Number: MFCD03094685
CAS-Nummer: 88912-27-0