1,3-Propandiol
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyms: Trimethylenglycol1,3-Propylenglycol1,3-Dihydroxypropan
MSPP5495260000EA 0 CHF
MSPP5495260000
1,3-Propandiol
1,3-Propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845