1-Brom-3-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
AS21633G100 AS21633G25 AS21633G5
ACTIAS21633G100EA 107 CHF
ACTIAS21633G100 ACTIAS21633G25 ACTIAS21633G5
1-Brom-3-fluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
MDL Number: MFCD01930221
CAS-Nummer: 321-23-3