4-Brom-3-iodbenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-3-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
AS34898G1
AS34898G5
ACTIAS34898G1EA
0
CHF
ACTIAS34898G1
ACTIAS34898G5
4-Brom-3-iodbenzotrifluorid
4-Brom-3-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrF₃I MW: 350,9 g/mol |
MDL Number:
MFCD09800691 CAS-Nummer: 640280-28-0 |