Schwefelsäure 2.625 mol/l (5.25 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Gefahr
244953 244903 244932
HACH244953EA 60.4 CHF
HACH244953 HACH244903 HACH244932
Schwefelsäure 2.625 mol/l (5.25 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II