Natriumthiosulfat 0.039 mol/l (0.039 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: di-NatriumthiosulfatFixiersalzNatriumhyposulfitAntichlor
88946.320EA 89.3 CHF
88946.320
Natriumthiosulfat 0.039 mol/l (0.039 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5