Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms:
di-Natriumthiosulfat
, Fixiersalz
, Natriumhyposulfit
, Antichlor
4640.EA
30.5
CHF
4640.
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ MW: 158,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |