Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 10L, 1 M NaOH (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
38214-1EA 38214-6X1EA
38214-1EAEA 175.31 CHF
38214-1EA 38214-6X1EA
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 10L, 1 M NaOH (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Concentrate for 10L standard solution
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Melting Pt: 323
Dichte: 1.350 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective