Wasserstoffperoxid 35%

Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Gefahr

Synonyms: Hydrogenperoxid

MSPPMP010108P0022EA 0 CHF
MSPPMP010108P0022
Wasserstoffperoxid 35%
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR