Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: NATIONAL DIAGNOSTICS

EC-874-450ML EC-874-100ML
NADIEC-874-450MLEA 0 CHF
NADIEC-874-450ML NADIEC-874-100ML
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Dichte: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR