Phenolphthalein 1% in Ethanol 90%
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
K034.1
K034.2
K034.3
ROTHK034.1EA
32.3
CHF
ROTHK034.1
ROTHK034.2
ROTHK034.3
Phenolphthalein 1% in Ethanol 90%
Phenolphthalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ Siedepunkt: ∼78 °C (1013 hPa) Dichte: ∼0.85 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005913 CAS-Nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1170 ADR: 3,II |