Kaliumdihydrogenphosphat 0.01 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
Synonyms: Kaliumphosphat monobasisch
PRLS89310.320EA 0 CHF
PRLS89310.320
Kaliumdihydrogenphosphat 0.01 mol/l in wässriger Lösung
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4