3-Aminoisoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33411G1
AS33411G5
ACTIAS33411G1EA
0
CHF
ACTIAS33411G1
ACTIAS33411G5
3-Aminoisoxazol
3-Aminoisoxazole
Formel:
C₃H₄N₂O |
MDL Number:
MFCD00038814 CAS-Nummer: 1750-42-1 |