Natriumhypochlorit 10 - 15% verfügbares Chlor in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
425044-250ML
425044-1L
425044-25L
425044-250MLEA
147.36
CHF
425044-250ML
425044-1L
HONC425044-25L
Natriumhypochlorit 10 - 15% verfügbares Chlor in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Sodium hypochlorite
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
ClNaO MW: 74.44 g/mol Siedepunkt: 111 °C Melting Pt: –30…–20 °C Dichte: 1.206 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS-Nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8 II Merck Index: 13,08702 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of active chlorine | 10 - 15 % |
Composition | available chlorine, 10-15% |