Natriumhypochlorit 5% verfügbares Chlor in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Management of Change (MOC) category = N
9416-03EA 492 CHF
9416-03 9416-01
Natriumhypochlorit 5% verfügbares Chlor in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22 to 1.25 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %