Ethyl-3-iodbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Iodobenzoic acid ethyl ester
AS34876G10
AS34876G100
ACTIAS34876G10EA
0
CHF
ACTIAS34876G10
ACTIAS34876G100
Ethyl-3-iodbenzoat
Ethyl-3-iodbenzoat
Formel:
C₉H₉IO₂ MW: 276.07 g/mol Siedepunkt: 165 Dichte: 1.66 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00044769 CAS-Nummer: 58313-23-8 |