6-Fluorsalicylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
AS35082G1
AS35082G10
AS35082G5
ACTIAS35082G1EA
0
CHF
ACTIAS35082G1
ACTIAS35082G10
ACTIAS35082G5
6-Fluorsalicylsäure
6-Fluorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅FO₃ |
MDL Number:
MFCD00052179 CAS-Nummer: 67531-86-6 |