Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: KalihydratÄtzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
61699-1LEA 141 CHF
61699-1L
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II