Bromkresolgrün
Lieferant: Lovibond
Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthaleinBCG
LOVI511760EA 57.7 CHF
LOVI511760
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Melting Pt: 217…218 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg