EDTA Dinatriumsalz 0.01 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
35322-1L 35322-500ML
35322-1LEA 194.58 CHF
35322-1L 35322-500ML
EDTA Dinatriumsalz 0.01 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,03556
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.995 - 1.005