(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
AS21910G100 AS21910G25 AS21910G5
ACTIAS21910G100EA 0 CHF
ACTIAS21910G100 ACTIAS21910G25 ACTIAS21910G5
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
MDL Number: MFCD00040968
CAS-Nummer: 145689-41-4